Merck
256919
Ethylaluminum dichloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C2H5AlCl2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
126.95
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
209-248-6
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
5 mmHg ( 60 °C)
Quality Segment
form
solid
bp
115 °C/50 mmHg (lit.)
mp
32 °C (lit.)
density
1.207 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC[Al](Cl)Cl
InChI
1S/C2H5.Al.2ClH/c1-2;;;/h1H2,2H3;;2*1H/q;+2;;/p-2
InChI key
UAIZDWNSWGTKFZ-UHFFFAOYSA-L
Packaging
Supplied in a Sure/Pac™ cylinder and has a 1/4-turn bronze ball valve with a female 1/4" NPT outlet thread (Z122661) installed. Before using the cylinder, ensure that the valve is closed, then remove carbon steel plug that seals the outlet valve.
Compatible with the following:
For instructions please refer to technical bulletin AL-136: The Aldrich Sure/Pac™ Cylinder System
Other Notes
Storage below 30°C may cause crystallization. Moving container to a warm location should melt the solid. The warm liquid may be transferred using syringe techniques.
Legal Information
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramy
FlameCorrosion
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Pyr. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react. 1
supp_hazards
Skladovací třída
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
-0.4 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
-18 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)