Přeskočit na
255653
trans-2-Nonenal
95%
Synonyma:
(2E)-2-Nonenal, (2E)-Non-2-enal, (2E)-Nonen-1-al, (E)-2-Nonen-1-al, (E)-2-Nonenal, (E)-Non-2-enal, (E)-Nonen-1-al, 2-trans-Nonenal, trans-2-Nonen-1-al
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 010,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 660,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH3(CH2)5CH=CHCHO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
140.22
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
242-609-6
MDL number:
Assay:
95%
Form:
liquid
3 010,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
>1 (vs air)
Quality Segment
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.453 (lit.)
bp
88-90 °C/12 mmHg (lit.)
density
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
aldehyde
SMILES string
[H]C(=O)C(\[H])=C(/[H])CCCCCC
InChI
1S/C9H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h7-9H,2-6H2,1H3/b8-7+
InChI key
BSAIUMLZVGUGKX-BQYQJAHWSA-N
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
766674C80687183059
assay
95%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
bp
88-90 °C/12 mmHg (lit.)
bp
-
bp
250-252 °C (lit.)
bp
80 °C/12 mmHg (lit.)
refractive index
n20/D 1.453 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.622 (lit.)
refractive index
n20/D 1.5 (lit.)
density
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.871 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
-
form
liquid
form
solid
functional group
aldehyde
functional group
-
functional group
-
functional group
hydroxyl
Still not finding the right product?
Explore all of our products under trans-2-Nonenal
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
183.2 °F - closed cup
flash_point_c
84 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
  1. I would like to request information regarding the concentration of 255653-5G trans-2-Nonenal and its total volume per bottle. 
    1 answer
    1. This product is a pure liquid with a density of 0.846 g/mL. A 5 g bottle will contain approximately 6 mL.