Merck
183059
trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol
97%
Synonyma:
Sorbic alcohol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3CH=CHCH=CHCH2OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
98.14
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
241-173-4
Beilstein/REAXYS Number:
1719722
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
>1 (vs air)
Quality Segment
assay
97%
form
solid
refractive index
n20/D 1.5 (lit.)
bp
80 °C/12 mmHg (lit.)
mp
28-33 °C (lit.)
density
0.871 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
[H]/C(C)=C([H])\C([H])=C(/[H])CO
InChI
1S/C6H10O/c1-2-3-4-5-6-7/h2-5,7H,6H2,1H3/b3-2+,5-4+
InChI key
MEIRRNXMZYDVDW-MQQKCMAXSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Bod vzplanutí (°F)
161.6 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
72 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)