Přejít k obsahu
254770
Potassium ethyl xanthogenate
96%
Synonyma:
O-Ethylxanthic acid potassium salt, KEX, Potassium O-ethyl dithiocarbonate, Potassium xanthogenate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C2H5OCSSK
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
160.30
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-439-3
Beilstein/REAXYS Number:
3596974
MDL number:
Assay:
96%
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
96%
form
powder
mp
210 °C (dec.) (lit.)
solubility
alcohol: soluble(lit.), water: very soluble(lit.)
SMILES string
[K+].CCOC([S-])=S
InChI
1S/C3H6OS2.K/c1-2-4-3(5)6;/h2H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI key
JCBJVAJGLKENNC-UHFFFAOYSA-M
Application
Potassium ethyl xanthogenate (ethyl potassium xanthogenate) has been used:
  • in synthesis of unsymmetrical sulfides via cross-coupling reaction, using recyclable CuO nanoparticles under ligand-free conditions
  • as surfactant to investigate the adsorption of colloidal dye Disperse Blue 3 onto pretreated polyester fabric
  • in determination of microgram amounts of cadmium in water samples by substoichiometric radiochemical method
Piktogramy
FlameExclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Cílové orgány
Respiratory system
supp_hazards
Skladovací třída
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Bod vzplanutí (°F)
204.8 °F
Bod vzplanutí (°C)
96 °C
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
140-89-6
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)