Přejít k obsahu
252530
N-Ethylthiourea
99%
Synonyma:
1-Ethylthiourea
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C2H5NHCSNH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
104.17
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-899-3
Beilstein/REAXYS Number:
1699551
MDL number:
Assay:
99%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
form
solid
mp
108-110 °C (lit.)
solubility
methanol: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
functional group
amine, thiourea
SMILES string
CCNC(N)=S
InChI
1S/C3H8N2S/c1-2-5-3(4)6/h2H2,1H3,(H3,4,5,6)
InChI key
GMEHFXXZSWDEDB-UHFFFAOYSA-N
General description
N-Ethylthiourea forms adduct with silver halides and their single crystal X-ray structural and spectroscopic characterizations are described.
Application
N-Ethylthiourea was used in the preparation of Re (III) complexes, which are precursors for the new rhenium complexes, potentially useful in nuclear medicine. It was also used in two-step protocol for the first chemoselective cleavage of 2-hydroxy acid amides.
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)