Přejít k obsahu
250260
2-Naphthoyl chloride
98%
Synonyma:
β-Naphthoyl chloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C10H7COCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
190.63
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
218-822-5
Beilstein/REAXYS Number:
907776
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
form
solid
bp
160-162 °C/11 mmHg (lit.)
mp
50-52 °C (lit.)
functional group
acyl chloride
SMILES string
ClC(=O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C11H7ClO/c12-11(13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H
InChI key
XNLBCXGRQWUJLU-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Naphthoyl chloride has been used in:
  • preparation of amide derivatives of the amphetamine enantiomers
  • synthesis of 7-dimethylamino-2-methyl-3-naphthamido-phenothiazinium salt
  • modification of self-assembled monolayer formed on silica surface from ((((aminoethyl)amino)-methyl)phenethyl)trimethoxysilane
Piktogramy
Corrosion
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
235.4 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
113 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)