Merck
247847
2,6-Diaminopurine
98%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H6N6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
150.14
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
217-605-2
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
Nc1nc(N)c2nc[nH]c2n1
InChI
1S/C5H6N6/c6-3-2-4(9-1-8-2)11-5(7)10-3/h1H,(H5,6,7,8,9,10,11)
InChI key
MSSXOMSJDRHRMC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)