Přejít k obsahu
245933
Valeric anhydride
97%
Synonyma:
Pentanoic anhydride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
[CH3(CH2)3CO]2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
186.25
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
218-212-9
Beilstein/REAXYS Number:
1770130
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.421 (lit.)
bp
228-230 °C (lit.)
mp
−56 °C (lit.)
density
0.944 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
anhydride, ester
SMILES string
CCCCC(=O)OC(=O)CCCC
InChI
1S/C10H18O3/c1-3-5-7-9(11)13-10(12)8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI key
DUCKXCGALKOSJF-UHFFFAOYSA-N
Application
Valeric anhydride can be used as a reactant to synthesize:
  • Alkyl 9-nitrocamptothecin esters by the esterification reaction.
  • Modified bismuth metal-organic frameworks (Bi-MOFs).
  • O-acylated chitosan nanofibers (CSNFs) for potential usage in biomaterials and food packaging.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Valeric anhydride
Piktogramy
Corrosion
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
210.2 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
99 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)