Přejít k obsahu
245909
1-Phenylsemicarbazide
99%
Synonyma:
(Phenylamino)urea, 1-Carbamoyl-2-phenylhydrazine, 2-Phenylhydrazinecarboxamide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C6H5NHNHCONH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
151.17
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-072-3
Beilstein/REAXYS Number:
743311
MDL number:
Assay:
99%
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
form
powder
mp
171-174 °C (lit.)
solubility
acetone: very soluble(lit.), alcohol: very soluble(lit.), benzene: slightly soluble(lit.), cold water: slightly soluble(lit.), diethyl ether: slightly soluble(lit.), hot water: very soluble(lit.), methanol: very soluble(lit.)
functional group
amine, hydrazide
SMILES string
NC(=O)NNc1ccccc1
InChI
1S/C7H9N3O/c8-7(11)10-9-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,9H,(H3,8,10,11)
InChI key
AVKHCKXGKPAGEI-UHFFFAOYSA-N
Application
1-Phenylsemicarbazide was used in the synthesis of a series of alkyl(aryl/heteroaryl) substituted 3-trifluoromethyl-1H-1-phenylpyrazoles and alkyl 3-carboxylate analogs by the cyclocondensation reactions with 4-alkoxy-1,1,1-trihaloalk-3-en-2-ones.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)