Přejít k obsahu
244783
Cadmium oxide
powder, 99.5% trace metals basis
Synonyma:
Cadmia
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CdO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
128.41
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352303
EC Number:
215-146-2
MDL number:
eCl@ss:
38150602
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99.5% trace metals basis
form
powder
composition
CdO
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: cadmium
density
8.15 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=[Cd]
InChI
1S/Cd.O
InChI key
CXKCTMHTOKXKQT-UHFFFAOYSA-N
General description
Cadmium oxide (CdO) is a yellowish to reddish-brown inorganic compound known for its semiconductor properties. With a density of 8.15 g/mL at 25 °C, CdO serves as a versatile reagent and catalyst in various chemical reactions. It is primarily used in the production of cadmium-based materials and as a catalyst in organic synthesis. Cadmium oxide is also utilized in the manufacturing of glass and ceramics, where it contributes to color and opacity. Our high-purity cadmium oxide powder, with a purity of 99.5% trace metals basis, is particularly valuable for applications that require minimal impurities.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cadmium oxide
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
1306-19-0
CAS No.
1306-19-0
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)