Přejít k obsahu
244481
1-(Trimethylsilyl)propyne
99%
Synonyma:
Trimethyl-1-propynylsilane
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3C≡CSi(CH3)3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
112.24
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
228-314-5
Beilstein/REAXYS Number:
1071311
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
>1 (vs air)
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.417 (lit.)
bp
99-100 °C (lit.)
density
0.758 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H12Si/c1-5-6-7(2,3)4/h1-4H3
InChI key
DCGLONGLPGISNX-UHFFFAOYSA-N
Application
1-(Trimethylsilyl)propyne was used in the synthesis of highly substituted indenes via palladium-catalyzed carboannulation and indenones via a rhodium-catalyzed reaction with 2-bromophenylboronic acids.
Piktogramy
Flame
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
39.2 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
4 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)