Merck
242349
2-Chloroethyl methyl ether
98%
Synonyma:
2-Methoxyethyl chloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
ClCH2CH2OCH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
94.54
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-999-7
Beilstein/REAXYS Number:
1731028
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.408 (lit.)
bp
89-90 °C (lit.)
density
1.035 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
chloro, ether
SMILES string
COCCCl
InChI
1S/C3H7ClO/c1-5-3-2-4/h2-3H2,1H3
InChI key
XTIGGAHUZJWQMD-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Chloroethyl methyl ether (2-Methoxyethyl chloride) was used in the synthesis of acyclic nucleosides of thieno[2,3-d]pyrimidine derivatives.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
46.4 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
8 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)