Přejít k obsahu
240370
Valeric acid
≥99%
Synonyma:
n-Valeric acid, Pentanoic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3(CH2)3COOH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
102.13
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-677-2
Beilstein/REAXYS Number:
969454
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
3.5 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.15 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99%
form
liquid
autoignition temp.
707 °F
expl. lim.
7.6 %
refractive index
n20/D 1.408 (lit.)
bp
110-111 °C/10 mmHg (lit.), 185 °C (lit.)
mp
−20-−18 °C (lit.)
density
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
CCCCC(O)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)
InChI key
NQPDZGIKBAWPEJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Valeric acid (VA) also known as pentanoic acid, is a short-chain fatty acid used to synthesize valeric biofuels.
Application
Sex attractant of the sugar beet wireworm, Limonius californicus.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Valeric acid
Piktogramy
Corrosion
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
192.2 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
89 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
109-52-4
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)