Přejít k obsahu
239844
3-Amino-1-propanol
≥99%
Synonyma:
3-Aminopropyl alcohol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
HO(CH2)3NH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
75.11
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-864-4
Beilstein/REAXYS Number:
741855
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
2.59 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
2.1 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99%
form
liquid
autoignition temp.
770 °F
refractive index
n20/D 1.4598 (lit.)
bp
184-187 °C (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
solubility
water: soluble
density
0.982 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
amine, hydroxyl
SMILES string
NCCCO
InChI
1S/C3H9NO/c4-2-1-3-5/h5H,1-4H2
InChI key
WUGQZFFCHPXWKQ-UHFFFAOYSA-N
General description
3-Amino-1-propanol is a linear primary alkanolamine.
Application
3-Amino-1-propanol was used in the synthesis of di-tert-butyl aminopropanol derivative.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Amino-1-propanol
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
212.0 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
100 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)