Přejít k obsahu
238627
Ethyl isocyanatoacetate
95%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
OCNCH2COOCH2CH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
129.11
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
220-967-4
Beilstein/REAXYS Number:
970503
MDL number:
Assay:
95%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
95%
form
liquid
impurities
<5% N-(chloroformyl)glycine ethyl ester
refractive index
n20/D 1.422 (lit.)
bp
67-68 °C/11 mmHg (lit.)
density
1.151 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, ester, isocyanate
SMILES string
CCOC(=O)CN=C=O
InChI
1S/C5H7NO3/c1-2-9-5(8)3-6-4-7/h2-3H2,1H3
InChI key
DUVOZUPPHBRJJO-UHFFFAOYSA-N
Application
Ethyl isocyanatoacetate has been used in the preparation of:
  • 6-(carboxymethylureido)-(±)-nicotine (CMUNic), nicotine immunogen
  • ethyl 8-carbamoyl-4-oxo-3,4-dihydroimidazo[5,1-d]-1,2,3,5-tetrazin-3-ylacetate
  • imidazo[1,2-c]-quinazoline-2,5-(3H,6H)dione
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Výstražné slovo
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
161.6 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
72 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)