Merck
238090
1-Bromo-4-iodobenzene
98%
Synonyma:
4-Bromo-1-iodobenzene, 4-Bromoiodobenzene, 4-Iodo-1-bromobenzene, 4-Iodophenyl bromide, p-Bromophenyl iodide, p-Iodobromobenzene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
BrC6H4I
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
282.90
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-662-7
Beilstein/REAXYS Number:
1904545
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
form
solid
bp
120-122 °C/14 mmHg (lit.)
mp
89-91 °C (lit.)
functional group
bromo, iodo
SMILES string
Brc1ccc(I)cc1
InChI
1S/C6H4BrI/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H
InChI key
UCCUXODGPMAHRL-UHFFFAOYSA-N
General description
Vapour pressure as a function of temperature for 1-bromo-4-iodobenzene has been studied using a diaphragm manometer and torsion mass-loss effusion.
Application
1-Bromo-4-iodobenzene has been employed:
  • as reagent for in situ desilylation and coupling of silylated alkynes
  • as starting reagent in the total syntheses of ent-conduramine A and ent-7-deoxypancratistatin (alkaloids)
  • as substrate in copper-free Sonogashira coupling in aqueous acetone
  • in synthesis of β,β,dibromostyrenes
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)