Merck
235725
Trichloro(octyl)silane
97%
Synonyma:
Octyltrichlorosilane
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3(CH2)7SiCl3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
247.67
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
226-112-1
Beilstein/REAXYS Number:
1744230
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
>1 (vs air)
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.447 (lit.)
bp
233 °C/731 mmHg (lit.)
density
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
silyl
SMILES string
CCCCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C8H17Cl3Si/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(9,10)11/h2-8H2,1H3
InChI key
RCHUVCPBWWSUMC-UHFFFAOYSA-N
General description
Trichloro(octyl)silane (OTS) is a linear alkylsilane which is used as a modifying agent which creates a low cost hydrophobic surface with high thermo-mechanical stability. OTS contains hydrolysable groups which form a covalent bond with the hydroxyl groups present on the surface.
Application
OTS functionalized magnesium oxide (MnO2)/aluminium oxide (Al2O3) surface can be used as a catalyst in the decomposition of ozone (O3) and nitrogen dioxide (NO2). OTS can also be used for the surface modification of silicon oxide (SiO2), used in the fabrication of pentacene organic field effect transistors (OFETs). OTS functionalized wafers can be coated on enhanced green fluorescent protein (GFP) and anchor peptides based films to determine the thickness of the films.
Piktogramy
Corrosion
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
185.0 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
85 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)