Přejít k obsahu
235555
6-Bromohexanoyl chloride
97%
Synonyma:
6-Bromocaproyl chloride, 6-Bromohexanoic acid chloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
Br(CH2)5COCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
213.50
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
245-236-7
Beilstein/REAXYS Number:
1749739
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.486 (lit.)
bp
130 °C/20 mmHg (lit.)
density
1.395 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
acyl chloride, bromo
SMILES string
ClC(=O)CCCCCBr
InChI
1S/C6H10BrClO/c7-5-3-1-2-4-6(8)9/h1-5H2
InChI key
HBPVGJGBRWIVSX-UHFFFAOYSA-N
Application
6-Bromohexanoyl chloride has been used in preparation of:
  • (S)- or (R)-N-(6-bromohexanoyl)-α-methylbenzylamine
  • 1-bromoheptadecan-6-one and 1-bromooctadecan-6-one
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)