Přejít k obsahu
235393
2,4,6-Trichloroanisole
99%
Synonyma:
2,4,6-Trichloro-1-methoxybenzene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
Cl3C6H2OCH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
211.47
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-743-5
Beilstein/REAXYS Number:
2329219
MDL number:
Assay:
99%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
bp
132 °C/28 mmHg (lit.)
mp
60-62 °C (lit.)
solubility
benzene: soluble(lit.), cyclohexanone: soluble(lit.), dioxane: soluble(lit.), methanol: soluble(lit.), water: insoluble (practically)(lit.)
functional group
chloro
SMILES string
COc1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C7H5Cl3O/c1-11-7-5(9)2-4(8)3-6(7)10/h2-3H,1H3
InChI key
WCVOGSZTONGSQY-UHFFFAOYSA-N
General description
2,4,6-Trichloroanisole (TCA) is responsible for the cork taint in wines. TCA has been quantitated in bark cork stoppers by supercritical fluid extraction (SFE) method. Degradation of TCA catalyzed by raw bauxite via ozonation in water has been investigated.
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)