Merck
235180
(1S,2S,5R)-(+)-Neomenthol
≥95%
Synonyma:
(+)-Neomenthol, (1S,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol, D-Neomenthol, [1S-(1β,2β,5α)]-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H20O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
156.27
UNSPSC Code:
12352001
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
218-691-4
Beilstein/REAXYS Number:
2037488
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
0.8 mmHg ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥95%
form
liquid
optical activity
[α]22/D +17.3°, neat
refractive index
n20/D 1.461 (lit.)
bp
95 °C/12 mmHg (lit.)
mp
−22 °C (lit.)
density
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@@H]1O
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10+/m1/s1
InChI key
NOOLISFMXDJSKH-UTLUCORTSA-N
General description
(1S,2S,5R)-(+)-Neomenthol is a monoterpenoid compound found in the peppermint herb, Mentha piperita L. This menthol isomer is generally used as an additive in oral hygiene products and as a flavoring agent in food and beverages.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
181.4 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
83 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)