Přejít k obsahu
232386
(+)-2-Carene
97%
Synonyma:
(1S)-3,7,7-Trimethylbicyclo[4.1.0]hept-2-ene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H16
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
136.23
UNSPSC Code:
12352002
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
224-792-4
Beilstein/REAXYS Number:
2038651
MDL number:
Assay:
97%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
optical activity
[α]20/D +90.0°, c = 6 in ethanol
refractive index
n20/D 1.476 (lit.)
bp
167-168 °C (lit.)
density
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC1=C[C@H]2[C@@H](CC1)C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-9(6-7)10(8,2)3/h6,8-9H,4-5H2,1-3H3/t8-,9+/m1/s1
InChI key
IBVJWOMJGCHRRW-BDAKNGLRSA-N
General description
(+)-2-Carene is a natural bicyclic monoterpene that is commonly found in the essential oils of various plants, such as rosemary, cedarwood, and pine. In organic synthesis, it is used as a chiral building block for the synthesis of a variety of chiral compounds.
Application
(+)-2-Carene can be used as a chiral building block in the synthesis of chiral non-racemic 2,2-dimethyl-1,3-disubstituted cyclopropane derivatives. It is also used as a reactant in the enantio-selective synthesis of (+)-α-elemene.
Piktogramy
Flame
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
100.4 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
38 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)