Přejít k obsahu
227803
(−)-Diisopropyl D-tartrate
98%
Synonyma:
D-(−)-Tartaric acid diisopropyl ester
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
[-CH(OH)CO2CH(CH3)2]2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
234.25
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
263-771-4
Beilstein/REAXYS Number:
5265431
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
optical activity
[α]23/D −17°, neat
optical purity
ee: ≥99% (GLC)
refractive index
n20/D 1.439 (lit.)
density
1.119 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
ester, hydroxyl
SMILES string
CC(C)OC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C10H18O6/c1-5(2)15-9(13)7(11)8(12)10(14)16-6(3)4/h5-8,11-12H,1-4H3/t7-,8-/m0/s1
InChI key
XEBCWEDRGPSHQH-YUMQZZPRSA-N
Application
Both D- and L-forms are reagents for kinetic resolution of racemic allylic alcohols and α-furfuryl amides by enantioselective epoxidation.
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)