Přejít k obsahu
227269
Benzyl isocyanate
99%
Synonyma:
α-Isocyanatotoluene, (Isocyanatomethyl)benzene, 1-(Isocyanatomethyl)benzene, Phenylmethyl isocyanate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C6H5CH2NCO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
133.15
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
221-640-9
Beilstein/REAXYS Number:
636508
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.526 (lit.)
bp
101-104 °C/33 mmHg (lit.)
density
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, isocyanate, phenyl
SMILES string
O=C=NCc1ccccc1
InChI
1S/C8H7NO/c10-7-9-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2
InChI key
YDNLNVZZTACNJX-UHFFFAOYSA-N
General description
Benzyl isocyanate inhibits the formation of benzo[a]pyrene (BP)-DNA adduct and posses chemopreventive properties.
Application
Benzyl isocyanate was used to investigate the kinetics of isocyanate derivatization reaction in a continuous flow glass microfluidics chip. It was also used in a multicomponent, stereospecific synthesis of 1,3-oxazinane-2,4-diones employing an Al-salph complex (674699).
Piktogramy
Flame
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
113.0 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
45 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)