Přejít k obsahu
226416
α-Methylene-γ-butyrolactone
97%
Synonyma:
alpha-Methylene-gamma-butyrolactone, 3-Methylenedihydro-2(3H)-furanone, Tulipane
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H6O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
98.10
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
107939
Assay:
97%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
contains
~2% 2,6-di-tert-butyl-p-cresol as stabilizer
refractive index
n20/D 1.472 (lit.)
bp
86-88 °C/12 mmHg (lit.)
solubility
water: soluble(lit.)
density
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C=C1CCOC1=O
InChI
1S/C5H6O2/c1-4-2-3-7-5(4)6/h1-3H2
InChI key
GSLDEZOOOSBFGP-UHFFFAOYSA-N
Application
α-Methylene-γ-butyrolactone (Tulipane) was used to develop optically active spiro-[butyrolactone-pyrrolidine] via Cu(I)-catalyzed exo-selective 1,3-dipolar cycloaddition of azomethine ylides.
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
flash_point_f
98.6 °F - closed cup
flash_point_c
37 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)