Merck
224502
Methyl 4-hydroxyphenylacetate
ReagentPlus®, 99%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
HOC6H4CH2CO2CH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
166.17
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
238-050-2
Beilstein/REAXYS Number:
2087538
MDL number:
Assay:
99%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
product line
ReagentPlus®
assay
99%
form
solid
bp
162-163 °C/5 mmHg (lit.)
mp
55-58 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
COC(=O)Cc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H10O3/c1-12-9(11)6-7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5,10H,6H2,1H3
InChI key
XGDZEDRBLVIUMX-UHFFFAOYSA-N
General description
Methyl 4-hydroxyphenylacetate inhibits the activity of tobacco mosaic virus (TMV).
Application
Methyl 4-hydroxyphenylacetate was used in the synthesis of 4-(2-hydroxy-3-isopropylamino)propoxyphenylacetic acid.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl 4-hydroxyphenylacetate
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)