Merck
223735
Coniferyl alcohol
98%
Synonyma:
3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-propen-1-ol, 4-Hydroxy-3-methoxycinnamyl alcohol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
HOC6H3(OCH3)CH=CHCH2OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
180.20
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-277-9
Beilstein/REAXYS Number:
2048961
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
form
solid
bp
163-165 °C/3 mmHg (lit.)
mp
75-80 °C (lit.)
solubility
alcohol: moderately soluble(lit.), diethyl ether: freely soluble(lit.), water: insoluble (almost)
functional group
hydroxyl
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1cc(\C=C\CO)ccc1O
InChI
1S/C10H12O3/c1-13-10-7-8(3-2-6-11)4-5-9(10)12/h2-5,7,11-12H,6H2,1H3/b3-2+
InChI key
JMFRWRFFLBVWSI-NSCUHMNNSA-N
General description
Coniferyl alcohol is one of the preferred substrate of the eucalpytus globus enzyme.
Application
Coniferyl alcohol was used as a fungal growth inhibitor.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Coniferyl alcohol
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)