Merck
223050
2,4,6-Tri-tert-butylaniline
99%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
[(CH3)3C]3C6H2NH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
261.45
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
213-507-9
MDL number:
Assay:
99%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
form
solid
mp
145-147 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)c1cc(c(N)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C18H31N/c1-16(2,3)12-10-13(17(4,5)6)15(19)14(11-12)18(7,8)9/h10-11H,19H2,1-9H3
InChI key
REJGDSCBQPJPQT-UHFFFAOYSA-N
Application
2,4,6-Tri-tert-butylnitrobenzene (bulky amine) was used in the synthesis of monomeric iminophosphorane.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)