Přejít k obsahu
22133
(−)-α-Cedrene
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonyma:
(1S,2R,5S)-2,6,6,8-Tetramethyltricyclo[5.3.1.01.5]undec-8-ene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C15H24
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
204.35
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-418-4
Beilstein/REAXYS Number:
3196861
MDL number:
Assay:
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
form
liquid
optical activity
[α]20/D −88±1°, c = 10% in ethanol
refractive index
n20/D 1.498
bp
261-262 °C (lit.)
density
0.932 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
C[C@@H]1CC[C@H]2C(C)(C)[C@H]3C[C@@]12CC=C3C
InChI
1S/C15H24/c1-10-7-8-15-9-12(10)14(3,4)13(15)6-5-11(15)2/h7,11-13H,5-6,8-9H2,1-4H3/t11-,12+,13+,15+/m1/s1
InChI key
IRAQOCYXUMOFCW-OSFYFWSMSA-N
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
219.2 °F - closed cup
flash_point_c
104 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)