Přejít k obsahu
220523
(2-Methylbutyl)amine
≥97%
Synonyma:
(±)-1-Amino-2-methylbutane
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3CH2CH(CH3)CH2NH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
87.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-483-5
Beilstein/REAXYS Number:
1718806
MDL number:
Assay:
≥97%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥97%
refractive index
n20/D 1.4116 (lit.)
bp
94-97 °C (lit.)
solubility
alcohols and water: soluble(lit.)
density
0.738 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CCC(C)CN
InChI
1S/C5H13N/c1-3-5(2)4-6/h5H,3-4,6H2,1-2H3
InChI key
VJROPLWGFCORRM-UHFFFAOYSA-N
Výstražné slovo
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
46.4 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
8 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)