Merck
206113
Platinum(IV) chloride
96%
Synonyma:
Platinum tetrachloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
PtCl4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
336.89
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
38191307
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.23
EC Number:
236-645-1
MDL number:
Assay:
96%
Form:
powder and chunks
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
96%
form
powder and chunks
reaction suitability
core: platinum, reagent type: catalyst
mp
370 °C (dec.) (lit.)
density
4.303 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
PEM fuel cells
homogeneous catalyst
material synthesis precursor
SMILES string
Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Pt/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
InChI key
FBEIPJNQGITEBL-UHFFFAOYSA-J
Application
Platinum(IV) chloride can be used as a precursor to synthesize Pt-based nanocatalysts for various organic transformations. For example, Carbon-supported Pt-Ru nanoparticles can be used as an efficient catalyst for methanol and ethanol oxidation.
Due to its high affinity to the glycosyl acceptor hydroxy groups and bidentate ligation capacity, it can be used as a dual catalyst for regio- and stereoselective glycosidation reactions.
It can also be used for the photosensitization and surface modification of TiO2 for the photodegradation of 4-chlorophenol.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Platinum(IV) chloride
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)