Merck
206059
Platinum(II) iodide
98%
Synonyma:
Diiodoplatinum, Platinum diiodide, Platinum(2+) diiodide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
PtI2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
448.89
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
232-204-2
MDL number:
Assay:
98%
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
form
powder
reaction suitability
core: platinum, reagent type: catalyst
mp
360 °C (dec.) (lit.)
density
6.403 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
PEM fuel cells
homogeneous catalyst
material synthesis precursor
SMILES string
I[Pt]I
InChI
1S/2HI.Pt/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
ZXDJCKVQKCNWEI-UHFFFAOYSA-L
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)