Merck
204889
Ytterbium oxide
99.99% trace metals basis
Synonyma:
Yb oxide, Ytterbia, Ytterbium oxide, Ytterbium(III) oxide, Yttrium trioxide, Yttrium(III) oxide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
Yb2O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
394.08
UNSPSC Code:
12352303
eCl@ss:
38161601
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
EC Number:
215-234-0
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Ytterbium(III) oxide, 99.99% trace metals basis
Quality Segment
assay
99.99% trace metals basis
form
powder
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: ytterbium
SMILES string
O=[Yb]O[Yb]=O
InChI
1S/3O.2Yb
InChI key
FIXNOXLJNSSSLJ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Multifunctional Lanthanide-Based Metal-Organic Frameworks with a Polyheterotopic Ligand: Doped with Ytterbium(III) for Luminescence Enhancement and Selective Dye Adsorption.: This study investigates the application of ytterbium(III) oxide doped in metal-organic frameworks (MOFs) to enhance luminescence and selectively adsorb dyes, highlighting its potential in advanced energy storage and battery technology. The multifunctionality of these materials opens up new possibilities for energy-efficient solutions in battery development (Chen et al., 2018).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ytterbium(III) oxide
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)