Merck
204188
Rhenium
powder, 99.995% trace metals basis
Funkce v oblasti udržitelnosti
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
Re
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
186.21
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141737
EC Number:
231-124-5
MDL number:
eCl@ss:
38190301
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99.995% trace metals basis
form
powder
composition
Re
reaction suitability
core: rhenium
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
bp
5596 °C (lit.), 5627 °C (lit.)
mp
3180 °C (lit.)
density
21.02 g/cm3 (lit.)
application(s)
catalysts
metallization
greener alternative category
SMILES string
[ReH]
InChI
1S/Re
InChI key
WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This is an enabling product and can be used to synthesize silicides for thermoelectric conversion, promoting energy efficiency. Click here for more information.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rhenium
Piktogramy
Flame
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Skladovací třída
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Co se děje?
nwg
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)