Přejít k obsahu
203963
Palladium(II) iodide
≥99.98% trace metals basis
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
I2Pd
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
360.23
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
232-203-7
MDL number:
Assay:
≥99.98% trace metals basis
Form:
powder and chunks
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
≥99.98% trace metals basis
form
powder and chunks
reaction suitability
core: palladium, reagent type: catalyst
impurities
≤200 ppm Trace metallic impurities analysis (ICP)
mp
350 °C (dec.) (lit.)
density
6.003 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
PEM fuel cells
homogeneous catalyst
material synthesis precursor
SMILES string
I[Pd]I
InChI
1S/2HI.Pd/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
HNNUTDROYPGBMR-UHFFFAOYSA-L
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Palladium(II) iodide
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)