Přejít k obsahu
203289
Gadolinium(III) chloride hexahydrate
99.999% trace metals basis
Synonyma:
Gadolinium Chloride hexahydrate, Gadolinium trichloride hexahydrate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
GdCl3 · 6H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
371.70
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.23
EC Number:
233-386-6
Assay:
99.999% trace metals basis
Form:
crystals and lumps
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99.999% trace metals basis
form
crystals and lumps
reaction suitability
core: gadolinium, reagent type: catalyst
technique(s)
NMR: suitable
impurities
≤20.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
density
2.42 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
electroplating
material synthesis precursor
SMILES string
O.O.O.O.O.O.Cl[Gd](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Gd.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
InChI key
PNYPSKHTTCTAMD-UHFFFAOYSA-K
Application
Employed in synthesis and NMR studies of the paramagnetic GdPCTA-[12] and GdPCTA-[13] complexes with possible use as contrast agents for magnetic resonance imaging.
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)