Merck
194557
Methoxyacetic acid
98%
Synonyma:
NSC 7300
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3OCH2COOH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
90.08
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-894-6
Beilstein/REAXYS Number:
635800
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.417 (lit.)
bp
202-204 °C (lit.)
mp
7-9 °C (lit.)
density
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, ether
SMILES string
COCC(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-6-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)
InChI key
RMIODHQZRUFFFF-UHFFFAOYSA-N
General description
Methoxyacetic acid is the major metabolite of ester phthalates widely used in industry as gelling, viscosity and stabilizer reagents.
Application
Methoxyacetic acid was used in zebrafish embryotoxicity test to evaluate chemical toxicity after exposure of the complete vertebrate embryo during embryogenesis in ovo.
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
237.2 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
114 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
625-45-6
CAS No.
625-45-6
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)