Přeskočit na
192031
Poly(acrylic acid) partial sodium salt solution
average Mw ~5,000 by GPC, 50 wt. % in H2O
Synonyma:
Acrylic acid-sodium acrylate copolymer, Sodium acrylate-acrylic acid copolymer
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
250 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 070,00 Kč
2 302,50 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 000,00 Kč
O této položce
Číslo CAS:
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
MDL number:
2 302,50 Kč
Ceníková cena3 070,00 KčUložit 25 %
Akce probíhá pouze na webových stránkách
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
mol wt
average Mw ~5,000 by GPC
Quality Segment
feature
hydrophilic
composition
Na, 0.5%
concentration
50 wt. % in H2O
refractive index
n20/D 1.418
Application
Poly(acrylic acid) partial sodium saltsolution(PAAPSS) can be used to fabricate humidity sensors as it is superhydrophilic in nature and allows the adsorption of the maximum number ofavailable water molecules onto the active layer. The addition of PAAPSSsignificantly increases sensitivity while maintaining stability.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
192058192023181889
description
average Mw ~5,000 by GPC, 50 wt. % in H2O
description
average Mw ~240,000 by GPC, 25 wt. % in H2O
description
average Mw ~2,000 by GPC, 61-65 wt. % in H2O
description
average Mw ~95,000 by GPC, in toluene
refractive index
n20/D 1.418
refractive index
n20/D 1.373
refractive index
n20/D 1.442
refractive index
n20/D 1.469
mol wt
average Mw ~5,000 by GPC
mol wt
average Mw ~240,000 by GPC
mol wt
average Mw ~2,000 by GPC
mol wt
average Mw ~95,000 by GPC
concentration
50 wt. % in H2O
concentration
25 wt. % in H2O
concentration
61-65 wt. % in H2O
concentration
in toluene
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
composition
Na, 0.5%
composition
Na, 0.3%
composition
Na, 0.6%
composition
solids, 18-22 wt. %
Still not finding the right product?
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)