Merck
191760
3,4-Diaminobenzophenone
97%
Synonyma:
4-Benzoyl-o-phenylenediamine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C6H5COC6H3(NH2)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
212.25
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
254-273-8
Beilstein/REAXYS Number:
2212487
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
97%
mp
115-117 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccc(cc1N)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H12N2O/c14-11-7-6-10(8-12(11)15)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,14-15H2
InChI key
RXCOGDYOZQGGMK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)