Merck
188255
2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol
98%
Synonyma:
4-Hydroxyphenethyl alcohol, Tyrosol, p-HPEA
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
HOC6H4CH2CH2OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
138.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-930-8
Beilstein/REAXYS Number:
1859884
MDL number:
Assay:
98%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
mp
89-92 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
OCCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H10O2/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4,9-10H,5-6H2
InChI key
YCCILVSKPBXVIP-UHFFFAOYSA-N
General description
2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol is a phenolic alcohol commonly present in olive mill wastewater.
2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol is a polyphenolic building block used in the synthesis of monobenzoxazine resin.
Application
2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol was used in chelated zero valent iron catalyzed oxidation of organic acids present in olive mill wastewater
Biochem/physiol Actions
Antioxidant found in olive oil.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)