Přejít k obsahu
188247
2-Hydroxyphenethyl alcohol
99%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
HOC6H4CH2CH2OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
138.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
231-863-3
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.559 (lit.)
bp
168-169 °C/2 mmHg (lit.)
density
1.159 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
OCCc1ccccc1O
InChI
1S/C8H10O2/c9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10/h1-4,9-10H,5-6H2
InChI key
ABFCOJLLBHXNOU-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Hydroxyphenethyl alcohol reacts with triethyl or trimethyl aluminium to yield cyclic products and organoaluminim oligomers. Inelastic electron tunnelling spectra of 2-hydroxyphenethyl alcohol adsorbed on thin-film aluminium and magnesium oxide has been investigated.
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)