Přejít k obsahu
185841
Dicyclohexylamine
99%
Synonyma:
Aminodicyclohexane, Bis(cyclohexyl)amine, Dodecahydrodiphenylamine, N,N-Dicyclohexylamine, N-Cyclohexylcyclohexanamine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(C6H11)2NH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
181.32
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39030438
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
202-980-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
605923
Assay:
99%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
6 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
12 mmHg ( 37.7 °C)
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.484 (lit.)
bp
117-120 °C/10 mmHg, 256 °C (lit.)
mp
−2 °C (lit.)
solubility
organic solvents: soluble, water: very slightly soluble
density
0.912 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2
InChI
1S/C12H23N/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h11-13H,1-10H2
InChI key
XBPCUCUWBYBCDP-UHFFFAOYSA-N
Application
Dicyclohexylamine was used to constitute ionic liquid matrices for bacterial analysis in matrix assisted laser desorption/ionisation mass spectrometry. It was used to develop a new palladium catalyst for Suzuki coupling reaction of aryl bromides with boronic acids. It was used as extractant in determination of gold(III) by dispersive liquid-liquid microextraction and electrothermal atomic absorption spectrometry.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dicyclohexylamine
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
204.8 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
96 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
101-83-7
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)