Přeskočit na
185396
Tetrahydrofurfuryl alcohol
99%
Synonyma:
NSC 15434, Tetrahydro-2-furanmethanol
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
765,00 Kč
250 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
898,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 860,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H10O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
102.13
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39150702
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
202-625-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
102723
Assay:
99%
Form:
liquid
765,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
3.52 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
2.3 mmHg ( 39 °C)
assay
99%
form
liquid
expl. lim.
9.7 %
refractive index
n20/D 1.452 (lit.)
bp
178 °C (lit.)
mp
−80 °C (lit.)
solubility
acetone: miscible(lit.), alcohol: miscible(lit.), benzene: miscible(lit.), chloroform: miscible(lit.), diethyl ether: miscible(lit.), water: miscible(lit.)
density
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ether, hydroxyl
SMILES string
OCC1CCCO1
InChI
1S/C5H10O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h5-6H,1-4H2
InChI key
BSYVTEYKTMYBMK-UHFFFAOYSA-N
General description
Tetrahydrofurfuryl alcohol undergoes chemoselective hydrogenolysis catalyzed by Rh/SiO2 modified with ReOx species to yield 1,5-pentanediol[1]. It undergoes lanthanum-mediated Michael-type addition reaction with maleate to form alkoxybutanedioic acid.
Application
Tetrahydrofurfuryl alcohol was used as refractive-index matching solvent to ensure hard sphere suspension of silica particles for rheological measurements.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
T126538.22307W305618
assay
99%
assay
98%
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98%
solubility
acetone: miscible(lit.), benzene: miscible(lit.), diethyl ether: miscible(lit.), alcohol: miscible(lit.), water: miscible(lit.), chloroform: miscible(lit.)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
bp
178 °C (lit.)
bp
178 °C (lit.)
bp
178 °C/1013 hPa
bp
178 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.452 (lit.)
refractive index
n20/D 1.452 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.452 (lit.)
density
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.05 g/cm3 at 20 °C
density
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
-
form
liquid
form
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetrahydrofurfuryl alcohol
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
163.4 °F - closed cup
flash_point_c
73 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
97-99-4
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?