Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
100 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 960,00 Kč |
250 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 3 090,00 Kč |
O této položce
1 960,00 Kč
form
powder
Quality Segment
mol wt
average Mn ~10,000
mp
285-300 °C
transition temp
Tg 150 °C
density
1.36 g/mL at 25 °C
General description
Application
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description average Mn ~10,000, powder | description light emitting, fluorescence λem 424 nm in H2O | description dry re-dispersible pellets | description 1.3 wt % dispersion in H2O |
| form powder | form solid | form dry re-dispersible pellets | form - |
| mp 285-300 °C | mp - | mp >300 °C | mp - |
| density 1.36 g/mL at 25 °C | density - | density - | density - |
| transition temp Tg 150 °C | transition temp - | transition temp - | transition temp - |
| mol wt average Mn ~10,000 | mol wt - | mol wt - | mol wt - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the size of the particles? Is it in microns or nano size
1 answer-
The particle size of this product is not a determined test specification.