Merck
179779
2-Acetylcyclopentanone
98%
Synonyma:
α-Acetylcyclopentanone, 2-Acetyl-1-cyclopentanone
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3COC5H7(=O)
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
126.15
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
216-797-5
Beilstein/REAXYS Number:
1857601
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.489 (lit.)
bp
72-75 °C/8 mmHg (lit.)
density
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
CC(=O)C1CCCC1=O
InChI
1S/C7H10O2/c1-5(8)6-3-2-4-7(6)9/h6H,2-4H2,1H3
InChI key
OSWDNIFICGLKEE-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Acetylcyclopentanone (2-ACP) is a β-dicarbonyl compound which undergoes keto-enol isomerization.
Application
2-Acetylcyclopentanone was used to evaluate the protective abilities of 2-ACP in a mouse model of acetaminophen (APAP) hepatotoxicity.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Acetylcyclopentanone
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
161.6 °F
flash_point_c
72 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)