Přejít k obsahu
176990
tert-Amylamine
98%
Synonyma:
1,1-Dimethylpropylamine, tert-Pentylamine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C2H5C(CH3)2NH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
87.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
209-839-9
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.3996 (lit.)
bp
77 °C (lit.)
density
0.746 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CCC(C)(C)N
InChI
1S/C5H13N/c1-4-5(2,3)6/h4,6H2,1-3H3
InChI key
GELMWIVBBPAMIO-UHFFFAOYSA-N
Application
tert-Amylamine was used as a substitute for t-butylamino substituent in cyanobenzylamine derivative.
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Bod vzplanutí (°F)
30.2 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
-1 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
594-39-8
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)