Merck
172456
Tetradecane
≥99%
Synonyma:
n-Tetradecane
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3(CH2)12CH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
198.39
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39010124
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
211-096-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1733859
Assay:
≥99%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
6.83 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 76.4 °C)
assay
≥99%
autoignition temp.
455 °F
refractive index
n20/D 1.429 (lit.)
bp
252-254 °C (lit.)
mp
5.5 °C (lit.)
density
0.762 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C14H30/c1-3-5-7-9-11-13-14-12-10-8-6-4-2/h3-14H2,1-2H3
InChI key
BGHCVCJVXZWKCC-UHFFFAOYSA-N
General description
Tetradecane is an alkane hydrocarbon containing 14 carbon atoms. It is generally used as an organic solvent in synthesis Nonpolar aliphatic solvent, n-tetradecane, is good for aliphatic side chains, but poor for aromatic backbones.
Application
Tetradecane was used to study the thermodiffusion behavior of the microemulsion droplets of H2O/n-alkanes/C12E5 (pentaethylene glycol monododecyl ether).
Tetradecane is also used as:
  • A core material in the preparation of NEPCMs(nano-encapsulated phase change materials) along with sodium dodecyl sulfate as emulsifier, resorcin as system modifier, and urea–formaldehyde resin as the shell material.
  • A selective solvent to study the phase behavior of block copolymer melts.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetradecane
Piktogramy
Health hazard
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
supp_hazards
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Bod vzplanutí (°F)
215.6 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
102 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)