Přejít k obsahu
168092
Ethyl 2-oxocyclopentanecarboxylate
95%
Synonyma:
2-(Ethoxycarbonyl)cyclopentanone, Ethyl cyclopentanone-2-carboxylate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(O=)C5H7CO2C2H5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
156.18
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-253-0
Beilstein/REAXYS Number:
387787
MDL number:
Assay:
95%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
95%
refractive index
n20/D 1.452 (lit.)
bp
102-104 °C/11 mmHg (lit.)
density
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester, ketone
SMILES string
CCOC(=O)C1CCCC1=O
InChI
1S/C8H12O3/c1-2-11-8(10)6-4-3-5-7(6)9/h6H,2-5H2,1H3
InChI key
JHZPNBKZPAWCJD-UHFFFAOYSA-N
General description
Phase-transfer benzylation reaction of ethyl 2-oxocyclopentanecarboxylate with benzyl bromide in microreactor has been investigated. Ethyl 2-oxocyclopentanecarboxylate participates in cobalt (II) Schiff′s base complex catalyzed oxidation of primary and secondary alcohols.
Application
Ethyl 2-oxocyclopentanecarboxylate was used in stereoselective synthesis of (±)-cis,cis-spiro[4.4]nonane-1,6-diol. It was also used in the synthesis of tanikolide.
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
170.6 °F - closed cup
flash_point_c
77 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)