Přejít k obsahu
168017
meso-2,3-Dimethylsuccinic acid
99%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
HO2CCH(CH3)CH(CH3)CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
146.14
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
210-163-1
MDL number:
Assay:
99%
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
form
powder
mp
200 °C (dec.) (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
C[C@@H]([C@@H](C)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H10O4/c1-3(5(7)8)4(2)6(9)10/h3-4H,1-2H3,(H,7,8)(H,9,10)/t3-,4+
InChI key
KLZYRCVPDWTZLH-ZXZARUISSA-N
Application
meso-2,3-Dimethylsuccinic acid was used in the synthesis of:
  • meso-1,4-diiodo-2,3-dimethylbutane
  • selenoacetal with an erythro-configured CHMe-CHMe fragment
  • erythro-4-acetoxy-2,3-dimethylbutan-1-ol
  • (±)-faranal
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)