Přeskočit na
165956
Methyl benzenesulfonate
98%
Synonyma:
Benzenesulfonic acid methyl ester, Benzenesulfonic acid, methyl ester, Methyl benzenesulphonate, Methyl besylate, methyl ester of benzenesulphonic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 650,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 560,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H8O3S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
172.20
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
201-256-8
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
2 650,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
functional group
sulfonic acid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H8O3S/c1-10-11(8,9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI key
CZXGXYBOQYQXQD-UHFFFAOYSA-N
Application
Methyl benzenesulfonate can be used asa methylation agent:
  • For the C-methylation of perbromothiophene tosynthesize tribromo-methyl thiophene in the presence of butyllithium.
  • In the nickel-catalyzedmethylation of unactivated alkyl halides and acid chlorides to prepare methylatedalkanes and ketones.
It can alsobe used as a reactant in the etherification of sophoridinol derivatives tosynthesize N-substituted sophoridinic methyl ether derivatives.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
1424112D100706752002
METHYL BESYLATE United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1424112
METHYL BESYLATE
description
98%
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
98%
description
98%
assay
98%
assay
-
assay
98%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
functional group
sulfonic acid
functional group
-
functional group
-
functional group
carbonate
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?