Merck
165794
3-Aminobenzenesulfonic acid
97%
Synonyma:
Metanilic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
H2NC6H4SO3H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
173.19
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-473-6
Beilstein/REAXYS Number:
473264
MDL number:
Assay:
97%
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
form
powder
mp
>300 °C (lit.)
solubility
ethanol: very slightly soluble(lit.), methanol: very slightly soluble(lit.)
functional group
sulfonic acid
SMILES string
Nc1cccc(c1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H7NO3S/c7-5-2-1-3-6(4-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H,8,9,10)
InChI key
ZAJAQTYSTDTMCU-UHFFFAOYSA-N
General description
3-Aminobenzenesulfonic acid undergoes microbial desulfonation to 3-aminophenol by Pseudomonas sp. strain S-313.
Application
3-Aminobenzenesulfonic acid was used in the synthesis of cytocompatible sulfonated polyanilines. It was used in fabrication of novel glucose biosensor having large active surface area and excellent conductivity.
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
121-47-1
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)